Merck
00270
Dextran
analytical standard, 12,000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[C6H10O5]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-677-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder or crystals
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.43
application(s)
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran is a polysaccharide. Dextran fluids behave as colloids; and also are used as plasma substitution. It may have siliconizing effect helping in coating raw serosal surfaces.
Application
  • Application in cancer therapies:The study discusses the conjugation of dextran with therapeutic enzymes to enhance their stability and efficacy, underscoring its significance in developing more effective cancer therapies (El-Sayed et al., 2023).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)