SMWP14250
MCE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 5 µm pore size
About This Item
Doporučené produkty
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
142 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
5.0 μm pore size
84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Související kategorie
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)