SCT281
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution
Human
Synonyma:
cell cycle dye, cell cycle indicator, cell cycle probe, live cell probe
About This Item
Doporučené produkty
product name
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution,
biological source
human
Quality Level
packaging
vial of 50 tests
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
Target description
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)