O této položce
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
Includes RO-Tank-Distribution loop; 4 Steps, < 10 minutes of operator time
maximum duration of 4 h
packaging
pkg of 1 kit
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
Application
Sanitization kit for use with AFS® water purification systems
Features and Benefits
Genuine consumable for the sanitization of AFS® Water Purification Systems.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sanitization Kit
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| SANKIT004 | 04053252441554 |