Merck
S7908
Amplifluor® SNPs HT Genotyping System FAM-SR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
5000 ASSAYS
91 600,00 Kč
91 600,00 Kč
Očekávané datum odeslání20. března 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
application(s)
genomic analysis
Quality Level
detection method
fluorometric
General description
The Amplifluor SNPs HT Genotyping System FAM-SR is designed for users familiar with Amplifluor and is for use with fluorescent plate readers.
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S790804053252728211