Merck
S384SEQ
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
Synonyma:
Montage SEQ
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
10 EA
34 500,00 Kč
50 PKG
128 300,00 Kč
34 500,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
O této položce
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
polystyrene
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene
Quality Level
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
MSNANLYLSKMPCRMSNU030
material
polystyrene
material
polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
parameter
100 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
pore size
pore sizeproprietary
pore size
-
pore size
pore sizeproprietary
pore size
pore sizeproprietary
General description
Filter Code: SEQ
Application
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Features and Benefits
Proprietary membrane
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: No
Does not include reagents
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S384SEQ1004053252614965
S384SEQ5004053252613777