RAWP02500
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Doporučené produkty
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with NIOSH 7400,7402
in accordance with OSHA ID 160
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
color
white
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- For use in biological and environmental monitoring applications.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)