Přeskočit na
PF133
TACE, His Tag, Human, Recombinant, T. ni.
Synonyma:
ADAM17, Human α-Secretase, Apo2L; TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 μg
Očekávané datum odeslání26. března 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
18 500,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
18 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání26. března 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
lyophilized
Quality Level
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (Reconstitute with 100 µl dH2O.)
storage temp.
−20°C
General description
Recombinant, human TACE (amino acids 1-671) HIS TAG® sequence and expressed in T. ni. insect cells. The major form of the purified protein corresponds to the mature form with an apparent molecular mass of ~70 kDa.
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
PF133-10UG04055977226911