Key Documents
P2PLBCC25
Millipore
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module PLBC C 2.5 m2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
product line
Pellicon®
Quality Level
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2