Merck
OS03B
Goat Anti-Rabbit IgG Biotin Conjugate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
200 μG
3 030,00 Kč
3 030,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
rabbit
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
biological source
goat
form
liquid
species reactivity
rabbit
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA (1 µg/mL)
Flow Cytometry (1 µg/mL)
Immunoblotting (0.2 µg/mL)
Immunofluorescence (1 µg/mL)
Immunohistochemistry (1 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample))
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Immunoaffinity purified goat polyclonal antibody adsorbed against human and bovine serum proteins and conjugated to biotin. Recognizes rabbit IgG.
Immunogen
Rabbit
Application
ELISA (1 µg/mL)Flow Cytometry (1 µg/mL)Immunoblotting (0.2 µg/mL)Immunofluorescence (1 µg/mL)Immunohistochemistry (1 µg/mL)Immunoprecipitation (1 µg/sample)