Merck
OP24
Anti-c-K-Ras (Ab-1) Mouse mAb (234-4.2)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 μG
12 500,00 Kč
12 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání31. prosince 2025podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
form
liquid
species reactivity
(human, mouse, rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (10 µg/mL)
Immunoblotting (5 µg/mL with 1% gelatin)
Immunoprecipitation
Paraffin Sections (10 µg/mL, saponin or pepsin pre-treatment required))
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Application
Frozen Sections (10 µg/mL)Immunoblotting (5 µg/mL with 1% gelatin)Immunoprecipitation Paraffin Sections (10 µg/mL, saponin or pepsin pre-treatment required)
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with Ag8.653 mouse myeloma cells. Recognizes the ~21 kDa c-K-Ras and v-K-Ras proteins. Also recognizes c-H-Ras and c-N-Ras.
Immunogen
Rat
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c