MZHAWG251
Microfil® with EZ-Pak®
ready-to-use, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) filter, sample volume 250 mL, filter diam. 47 mm
Synonyma:
Membrane filtration system
About This Item
Doporučené produkty
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) filter
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
manufacturer/tradename
Microfil® with EZ-Pak®
parameter
250 mL sample volume
filter diam.
47 mm
funnel capacity
250 mL
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
suitability
suitable for microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Convenient and easy to use
- Sterilized and ready-to-use device- saves time and expense
- Reduce laboratory workload
- Faster filtration rate due to larger surface area
Principle
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.