O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media, (1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Quality Level
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c