Merck
MP0DHFLUID
Hydraulic Fluid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
1 EA
4 950,00 Kč
4 950,00 Kč
Očekávané datum odeslání30. prosince 2025podrobné informace
O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
>345.2 °F
flash_point_c
> 174 °C