Merck
MIHTTPMNE
ISOPORE for Microfil®
Isopore polycarbonate membrane, pore size 0.4 μm, General microbiological analysis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.4 μm pore size
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
easily wetted with water, hydrophilic
Sterility:
non-sterile
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with Isopore
filter size
47 mm
pore size
0.4 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Isopore polycarbonate membrane filters of 0.4 μm pore size are and ready to use. These filters possess high recoveries and are more appropriate for general microbiological testing
Application
These filters find application in pharmaceuticals, Water Monitoring, Clinical Lab, Food and Beverage, Industrial QC and Environmental samples for general microbiological analysis.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MIHTTPMNE04053252440489