Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Očekávané datum odeslání01. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 7 820,00 Kč |
O této položce
7 820,00 Kč
Očekávané datum odeslání01. dubna 2026podrobné informace
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AFS98, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
Související kategorie
General description
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD115 (c-fms) in one million C57Bl/6 peripheral blood cells.
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MABF509 | 04053252979347 |