Key Documents
KX0020
Supelco
Kerosene
GR
Synonyma:
Kerosene
About This Item
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352401
EC Index Number:
265-150-3
vapor pressure
0.75 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
impurities
≤1 ppm Sulfur (S)
color
APHA: ≤20
bp
180-188 °C
transition temp
flash point 54 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
GR
Odorless solvent.
Analysis Note
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
100.4 - 125.6 °F
flash_point_c
38 - 52 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)