Hlavní dokumenty
HAWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.45 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyma:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
293 mm
thickness
180 μm
gravimetric extractables
2.5%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacity
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
bubble point
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Filter Code: HAWP
Filter Type: Screen filter
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Diogo B Peruchetti et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 674, 108115-108115 (2019-09-29)
Evidence points to a possible role of tubular sodium reabsorption in worsening renal injury. Proximal tubule (PT) albumin overload is a critical process in the development of tubule-interstitial injury (TII), and consequently in progression of renal disease. We studied the