HAWP04700F1
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Synonyma:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Doporučené produkty
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 100 discs
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2.5%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
bubble point
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Související kategorie
General description
Application
Features and Benefits
- Applicable for environmental monitoring and biological applications.
- Available as packs of varying pore sizes, black or white color, with or without a gridded surface.
- Autoclavable and compatible with ethylene oxide and gamma irradiation sterilization.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)