Přejít k obsahu
Merck

GF401

beta NGF, Human

HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

10 μG

5 490,00 Kč

5 490,00 Kč


Očekávané datum odeslání20. dubna 2026podrobné informace


Požádejte o hromadnou objednávku

O této položce

UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Assay:
>95% (SDS-PAGE)

Přeskočit na

Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

HumanKine® beta NGF, Human Recombinant Xeno-Free,

assay

>95% (SDS-PAGE)

feature

endotoxin free

UniProt accession no.

Quality Level

Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů

General description

HumanKine growth factors are expressed in a proprietary human 293 protein expression system and are manufactured without the use of any animal products and are considered Xeno-Free.
Nerve Growth Factor (β-NGF) is a well characterized neurotropic protein that plays a critical role in the development of sympathetic and some sensory neurons in the peripheral nervous system. In addition, NGF can also act in the central nervous system as a trophic factor for basal forebrain cholinergic neurons. NGF has also been shown to have biological effects on nonneuronal tissues. β-NGF is a neurotrophic factor structurally related to BDNF, NT-3 and NT-4. The functional form of human β-NGF is a noncovalently disulfide-linked homodimer, of two 13.5 kDa polypeptide monomers (238 total amino acid residues).

Physical form

Product is presented in PBS and filtered through a 0.2 micron filter before lyophilization.

Preparation Note

Store at -20°C for up to 4 months from date of receipt. Further dilutions should be made into appropriate buffer or medium to which protein has been added.

Analysis Note

HumanKine beta NGF is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line). ED50 is typically 1.5-8 ng/ml.

Legal Information

HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Skladovací třída

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 2


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis