material
gridded filter, gridded green filter, mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
hydrophilic, individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beer
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s), sample type bottled water
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing, clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Související obsah
Bezdotykový dávkovač membránových filtrů může zefektivnit pracovní postup testování membránové filtrace. Používejte s filtračními membránami EZ-Pak® pro velkoobjemový odběr vzorků.
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| EZHAGG474 | 04053252453373 |