Vybrat velikost
24 200,00 Kč
24 200,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. března 2026podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
description
analytes available: Amyloid β40, for protein analysis, 16-500 pg/mL (standard curve range)
species reactivity
human
sensitivity measuring range
6.0 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
Quality Level
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3