Přeskočit na
ES-008
EmbryoMax® Nucleosides (100X)
The EmbryoMax Nucleosides (100X) is available in a 50 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Synonyma:
Cell Culture Media Nucleosides
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
816,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble at 20 °C
Storage temp.:
−20°C
816,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
417-500316-500111-500
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
-
input
-
input
-
Physical form
Component g/L
Cytidine0.73
Guanosine0.85
Uridine0.73
Adenosine0.8
Thymidine0.24
Liquid
Preparation Note
Store at -20°C upto 1 year.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
ES-008-D04053252742545