Merck
ES-005
EmbryoMax® Filtered Light Mineral Oil
The EmbryoMax Filtered Light Mineral Oil is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
EmbryoMax® Filtered Light Mineral Oil
Synonyma:
Light Mineral Oil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 ML
1 130,00 Kč
1 130,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
LMSU20LMSU19LMSU02
form
liquid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
-
input
-
input
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Preparation Note
Store at 2-8°C
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
ES-005-C04053252472695
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review