O této položce
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
General description
Immunogen
Application
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AP506F | 04053252740305 |