O této položce
immunofluorescence
immunofluorescence: suitable
Název produktu
Goat Anti-Mouse IgG γ chain Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed, 1 mg/mL, Chemicon®
biological source
goat
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Související kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c