Merck
AP202C
Goat Anti-Rat light chain Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Goat Anti-Rat light chain Antibody, Cy3 conjugate, Chemicon®, from goat
biological source
goat
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Související kategorie
Application
Detect light chain using this Goat anti-Rat light chain Antibody, Cy3 conjugate validated for use in ELISA & WB.
Western Blotting: 1:100 -1:800
ELISA: 1:100 -1:800
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Minimal cross-reaction with bovine, goat, horse, human, mouse, rabbit, and sheep.
General description
Light chains covalently bound to a pair of heavy chains to form an antibody molecule. Immunoglobulin light chains occur in two types, kappa or lambda. Light chain′s mass is about 25,000 Daltons per mole. Each light chain consists of about 250 amino-acids long. These are usually designated by the Greek letters kappa and lambda. The ratio of kappa to lambda found in the immunoglobulin population varies by species.
25 kDa
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3