Název produktu
Goat Anti-Mouse light chain Antibody, 1.3 mg/mL, Chemicon®
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.3 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Související kategorie
Application
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
General description
Immunogen
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c