Název produktu
Donkey Anti-Rat IgG Antibody, biotin conjugate, Species Adsorbed, Chemicon®, from donkey
biological source
donkey
conjugate
biotin conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Související kategorie
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Disclaimer
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3