Merck
AP181R
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
1.4 mg/mL, Chemicon®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
8
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.4 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Goat anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed detects level of Mouse IgG & has been published & validated for use in IF.
Biochem/physiol Actions
Mouse IgG (H+L) (absorbed for minimal cross-reactivity to Rat, Human, Bovine and Horse Serum Proteins)
FLUOROPHORE/ PROTEIN ABSORBANCE RATIO:
Tetramethyl Rhodamine Isothiocyanate A550/A280 = 0.57
Physical form
Lyophilized. Buffer = 0.01 M Sodium Phosphate, 0.25 M NaCl, pH 7.6 and 0.05%Sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1 mg/mL with sterile distilled water.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
AP181R04053252476280