O této položce
biological source
goat
Quality Level
conjugate
AMCA
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3