O této položce
biological source
goat
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
Application
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AP128C | 04053252339332 |