Merck
AP128
Goat Anti-Mouse IgM Antibody
Chemicon®, from goat
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Goat Anti-Mouse IgM Antibody, Chemicon®, from goat
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Související kategorie
Application
Goat anti-Mouse IgM Antibody is an antibody against Mouse IgM for use in ELISA, IP & WB.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Joseph F Bonner et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1078, 65-88 (2013-08-27)
Neural stem cells (NSC) are not only a valuable tool for the study of neural development and function, but an integral component in the development of transplantation strategies for neural disease. NSC can be used to study how neurons acquire