Vybrat velikost
12 100,00 Kč
12 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. března 2026podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
mouse ... Lyar(17089)
General description
Immunogen
Application
Immunoglobulins & Immunology
Pluripotent & Early Differentiation
Analysis Note
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LYAR in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Other Notes
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c