AAWG0250C
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, 150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Synonyma:
MF-Millipore Membrane Filter, mixed cellulose esters
About This Item
Doporučené produkty
material
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
82 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
- MF-Millipore mixed cellulose esters membrane filter is ideal for biological and environmental monitoring applications.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
- The white filter is available with a gridded surface.
Application
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
- Bioassays
- Microplastics
Features and Benefits
- Versatile filter
- Available in a range of pore sizes
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)