Merck
965535
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.51
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
compatibility
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Související kategorie
General description
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany