Merck
8.53053
Boc-Lys(Boc)-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonyma:
Boc-Lys(Boc)-OH . DCHA, N-α,ε-di-t.-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H30N2O6 · xC12H23N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
346.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
239-150-9
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30N2O6.C12H23N/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20);11-13H,1-10H2/t11-;/m0./s1
InChI key
HRLHJTYAMCGERD-MERQFXBCSA-N
General description
Building block of introduction of N-terminal lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -6.5 - -4.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0063
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
853053002504027269098056