Merck
8.52020
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Novabiochem®
Synonyma:
Fmoc-Tyr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-tyrosine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H29NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
459.53
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-262-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
143-155 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(Cc4ccc(cc4)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)
InChI key
JAUKCFULLJFBFN-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Fmoc-Tyr(tBu)-OH Novabiochem®. CAS 71989-38-3, molar mass 459.55 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Tyr(tBu) -OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Tyr-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1037
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
852020025004027269207014
852020010004027269085681
852020100004027269179694
852020002504027269085674