Merck
8.42016
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
Synonyma:
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6Cl4Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
211.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-844-8
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(3-Chloropropyl)trichlorosilane, for synthesis
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI key
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
81 °C/27 hPa
transition temp
flash point 80 °C
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F
flash_point_c
80 °C