Merck
8.41741
Diglycolic anhydride
for synthesis
Synonyma:
Diglycolic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
25 G
5 010,00 Kč
5 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.07
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
224-761-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diglycolic anhydride, for synthesis
SMILES string
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
InChI key
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
assay
≥96.0% (acidimetric)
bp
240-241 °C/1013 hPa
mp
91-93 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c