Přeskočit na
8.40083
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyma:
(2-Dimethylaminoethyl) methacrylate, 2-Propenoic acid-2-methyl-(2-dimethylamino)ethylester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
776,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 350,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 770,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H15NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
220-688-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
776,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 65 °C
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.930 - 0.934
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
840083025004022536751771
840083002504022536580388
840083100004022536751788