Merck
8.22186
TWEEN® 60
for synthesis
Synonyma:
Polyoxyethylene sorbitan monostearate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
500 ML
1 500,00 Kč
1 L
2 430,00 Kč
1 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
500-020-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
TWEEN® 60, for synthesis
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
form
gel form
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
170-320 cSt(40 °C)
transition temp
flash point >149 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
P1629957541547947
USP
USP
1547947
Polysorbate 60
form
gel form
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Analysis Note
Hydroxyl value: 81 - 96
Saponification value: 45 - 55
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Application
Tween® 60 for synthesis. CAS 9005-67-8, pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H₂O, 25 °C).
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c