Přeskočit na
8.21083
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
Synonyma:
Tetraethyl orthotitanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5O)4Ti
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.11
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-410-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
2 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.210848.211078.14651
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
150-155 °C/16 hPa
bp
310-314 °C/1013 hPa
bp
170 °C/36 hPa
bp
122 °C/1013 hPa
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
mp
-40 °C
mp
-40 °C
mp
-
mp
3 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup