Merck
8.14651
Tetramethyl orthosilicate
for synthesis
Synonyma:
Tetramethyl orthosilicate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H12O4Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.22
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
211-656-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
18 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.88-23.8 % (v/v)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
3 °C
transition temp
flash point 26 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethyl orthosilicate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup