Merck
8.20928
1-Octene
for synthesis
Synonyma:
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
5 ML
731,00 Kč
250 ML
895,00 Kč
1 L
1 680,00 Kč
731,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.21
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
203-893-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1-Octene, for synthesis
SMILES string
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI key
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
17.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
221 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-6.8 % (v/v)
kinematic viscosity
0.38 cSt(40 °C)
mp
-102 °C
transition temp
flash point 8 °C
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
Application
  • Catalytic Behavior of Chromium: Investigation of chromium catalysts for selective ethylene oligomerization to 1-Octene, crucial for developing advanced materials and chemicals used in various sectors, including pharmaceuticals (KA Alferov et al., 2017).
  • Analysis of Ethylene/1-Octene Copolymers: Detailed structure analysis of ethylene/1-Octene copolymers synthesized from living coordination polymerization, providing insights into the polymer structure that are critical for developing new materials (W Liu et al., 2014).
  • Phenoxyimine Zr-Catalyzed Polymerizations: Studies on unexpected s-ligand effects in phenoxyimine Zr-catalyzed copolymerizations of ethylene and 1-Octene, relevant for designing catalysts and polymers with specific properties for drug delivery systems (Y Gao et al., 2019).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C