Merck
8.20265
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
Synonyma:
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, β-Aminoethyl chloride hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
100 G
782,00 Kč
250 G
1 717,00 Kč
782,00 Kč
Ceníková cena920,00 KčUložit 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H6ClN · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
79.53 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-793-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Chloroethylammonium chloride, for synthesis
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
solubility
5666 g/L
bulk density
750‑850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
8.024488.02835D87201
solubility
5666 g/L
solubility
2000 g/L
solubility
400 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
143-146 °C
mp
205-208 °C
mp
66-69 °C
mp
208-210 °C (lit.)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
238 mg/kg LD50, oral (Rat), 290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
642 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c