Merck
8.20061
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
for synthesis
Synonyma:
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCH2CH2OPO(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.06
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
213-988-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
potency
5820 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
241-243 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCCN)(O)O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChI key
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
820061005004022536982106
820061001004022536451244