Merck
8.19172
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
for synthesis
Synonyma:
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H22N2O3Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.36
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
217-164-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C
potency
2413 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
261-263 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 136 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCNCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
InChI key
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Epoxy Resin Enhancement: Investigates the effect of aminosilane coupling agents, including AEAPTMS, on the thermo-mechanical properties of cross-linked epoxy resin, illustrating improvements in material properties for industrial applications (Tang et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.024
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
respiratory tract irritation
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
819172010004022536566641
819172050004022536726694