Merck
8.18894
Magnesium ethylate
for synthesis
Synonyma:
Magnesium ethylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10MgO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.43
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-323-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
granular
autoignition temp.
70 °C
potency
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
bulk density
480 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChI key
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
supp_hazards
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
818894010004022536447759
818894050004022536447766