Merck
8.16005
(S)-(+)-Histidine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Synonyma:
L-Histidine monohydrochloride monohydrate, His, L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
25 G
946,00 Kč
100 G
2 600,00 Kč
946,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.63
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
211-438-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
Přeskočit na
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(S)-(+)-Histidine hydrochloride monohydrate, for synthesis
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
form
crystals
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Související kategorie
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 4
Tato položka
H07550001.04354H5659
form
crystals
form
-
form
solid
form
crystalline powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
300
solubility
149.55 g/L
solubility
-
solubility
149.55 g/L
solubility
H2O: 100 mg/mL
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=11 in HCl 6 mol/l): +8.5 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c